Stampa…
1-Iododecane 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
330361000 330360250 330365000
ACRO330361000EA 86.6 EUR
ACRO330361000 ACRO330360250 ACRO330365000
1-Iododecane 98% stabilizzato
1-Iododecane
Formula: C₁₀H₂₁I
Punto di ebollizione: 124 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: -16,3 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001085
CAS Number: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper