Stampa…
1,6-Diiodohexane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
A15368.14 A15368.22
A15368.14EA 66.9 EUR
A15368.14 A15368.22
1,6-Diiodohexane ≥98% stabilizzato
1,6-Diiodohexane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 629-09-4 Molecular Formula: I(CH2)6I Formula Weight: 337.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5852 Boiling Point: 123-128°/4mm Beilstein Reference: 1280128 MDL No.: MFCD00001103
Formula: C₆H₁₂I₂
Peso molecolare: 337,97 g/mol
Punto di ebollizione: 123…128 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 2,052
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001103
CAS Number: 629-09-4
EINECS: 211-073-5