Stampa…
1,2-Diiodoethane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L03019.06 L03019.14
L03019.06EA 20 EUR
L03019.06 L03019.14
1,2-Diiodoethane ≥98%
1,2-Diiodoethane
Purity: 98% CAS No.: 624-73-7 Molecular Formula: ICH2CH2I Formula Weight: 281.86 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 1730870 MDL No.: MFCD00001093
Formula: C₂H₄I₂
Peso molecolare: 281,86 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…84 °C
Densità: 2,130
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001093
CAS Number: 624-73-7
EINECS: 210-859-5