Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 70.8 EUR
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formula: C₃H₄F₄O
Peso molecolare: 132,06 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,47 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004676
CAS Number: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %