Stampa…
2,2,2-Trifluoroetanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08259.0100 8.08259.0250 8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA 83.5 EUR
MERC8.08259.0100 MERC8.08259.0250 MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluoroetanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroetanolo
Formula: C₂H₃F₃O
Punto di ebollizione: 74,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –43,5 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004672
CAS Number: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III