2,2,2-Trifluoroetanolo 99.5% per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trifluoro Ethanol, TFE
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formula:
C₂H₃F₃O Peso molecolare: 100,04 g/mol Punto di ebollizione: 74…75 °C Punto di fusione: –44 °C Densità: 1,391 Flash Pt: 29 °C (84 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004672 CAS Number: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3,III |