Stampa…
2,2,2-Trifluoroetanolo 99.8%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 40.8 EUR
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluoroetanolo 99.8%, extra puro
2,2,2-Trifluoroetanolo
Formula: C₂H₃F₃O
Punto di ebollizione: 77…80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,39 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004672
CAS Number: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm