Stampa…
1-Iodoperfluorooctane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane
269960100 269960500
ACRO269960100EA 54.5 EUR
ACRO269960100 ACRO269960500
1-Iodoperfluorooctane 98%
1-Iodoperfluorooctane
Formula: C₈F₁₇I
Peso molecolare: 545,97 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 2,04 g/cm³
Flash Pt: >115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001064
CAS Number: 507-63-1
EINECS: 208-079-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light pink Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3280 to 1.3310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %