1-Iodoperfluorodecane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 423-62-1
Molecular Formula: CF3(CF2)9I
Formula Weight: 645.98
Flash Point: None
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1810506
MDL No.: MFCD00001065
Formula:
C₁₀F₂₁I Punto di ebollizione: 195…200 °C Punto di fusione: 63…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001065 CAS Number: 423-62-1 EINECS: 207-030-5 |