1-Iodoperfluorbutane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
Purity: 97%
CAS No.: 423-39-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3I
Formula Weight: 345.93
Refractive Index: 1.3290
Odour: Pungent
Boiling Point: 67°
Beilstein Reference: 1777546
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001062
Formula:
C₄F₉I Punto di ebollizione: 67 °C Punto di fusione: –89 °C to –87 °C Densità: 2,010 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001062 CAS Number: 423-39-2 EINECS: 207-025-8 UN: 3082 ADR: 9,III |