Stampa…
1-Iodoperfluorbutane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
269950250 269951000
ACRO269950250EA 47.6 EUR
ACRO269950250 ACRO269951000
1-Iodoperfluorbutane 99%
1-Iodoperfluorbutane
Formula: C₄F₉I
Punto di ebollizione: 64…66 °C (973 mbar)
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 2,01 g/cm³
Flash Pt: >115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001062
CAS Number: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %