Stampa…
1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Perfluoro-1,6-diiodohexane
B21654.06 B21654.14
B21654.06EA 103 EUR
B21654.06 B21654.14
1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Purity: 97% CAS No.: 375-80-4 Molecular Formula: I(CF2)6I Formula Weight: 553.86 Refractive Index: 1.3980 Melting Point: 25° Boiling Point: 115°/100mm Beilstein Reference: 1822186 MDL No.: MFCD00042264
Formula: C₆F₁₂I₂
Peso molecolare: 553,86 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 2,357
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042264
CAS Number: 375-80-4
EINECS: 206-794-7