Thallium(III) trifluoroacetate ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Thallic trifluoroacetate
Purity: 95%
CAS No.: 23586-53-0
Molecular Formula: Tl(OOCCF3)3
Formula Weight: 543.42
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00000414
Formula:
C₆F₉O₆Tl Punto di ebollizione: 160 °C (1,5 mmHg) Punto di fusione: 213 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000414 CAS Number: 23586-53-0 EINECS: 245-761-1 UN: 1707 ADR: 6.1,II |