Acido trifluoroacetico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formula:
CF₃COOH Punto di ebollizione: 72…73 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,480 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS Number: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |