Acido trifluoroacetico ≥99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
TFA
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formula:
CF₃COOH Peso molecolare: 114.02 g/mol Punto di ebollizione: 72…73 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1.480 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS Number: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 14,9681 |