1,1,1-Trifluoroacetylacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Purity: 98%
CAS No.: 367-57-7
Molecular Formula: CF3COCH2COCH3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1705177
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000427
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Peso molecolare: 154,09 g/mol Punto di ebollizione: 105…107 °C Densità: 1,274 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000427 CAS Number: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN: 1224 ADR: 3,III |