1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
Purity: 98+%
CAS No.: 1522-22-1
Molecular Formula: C5H2F6O2
Formula Weight: 208.06
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3340
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 1790138
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000426
Formula:
C₅H₂F₆O₂ Punto di ebollizione: 69…71 °C Densità: 1,486 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000426 CAS Number: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8,II |