Stampa…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 55.4 EUR
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Formula: C₅H₂F₆O₂
Punto di ebollizione: 70…71 °C (760 mmHg)
Densità: 1,47 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000426
CAS Number: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %