Stampa…
Fluoroacetone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
151780010 151780050
ACRO151780010EA 77.5 EUR
ACRO151780010 ACRO151780050
Fluoroacetone 97%
Fluoroacetone
Formula: C₃H₅FO
Peso molecolare: 76,07 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C (760 mmHg)
Densità: 1,054 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000451
CAS Number: 430-51-3
EINECS: 207-064-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %