Stampa…
1,1,1-Trifluoroacetone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 110 EUR
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoroacetone 98+%
1,1,1-Trifluoroacetone
Formula: C₃H₃F₃O
Peso molecolare: 112,05 g/mol
Punto di ebollizione: 22 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: –30 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000423
CAS Number: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %