Stampa…
8-Chloro-1-octanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Chloro-1-n-octanol
H28417.AC H28417.AA
H28417.ACEA 132 EUR
H28417.AC H28417.AA
8-Chloro-1-octanol ≥98%
8-Chloro-1-octanol
Purity: 98% CAS No.: 23144-52-7 Molecular Formula: Cl(CH2)8OH Formula Weight: 164.67 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.458 Boiling Point: 129-130/11mm MDL No.: MFCD00040005
Formula: C₈H₁₇ClO
Peso molecolare: 164,68 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,976
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040005
CAS Number: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6