4-Chloro-1-butanol tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Chlorobutan-1-ol
Purity: 85%
CAS No.: 928-51-8
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 50-52°/1mm
Beilstein Reference: 1731408
MDL No.: MFCD00002967
Formula:
C₄H₉ClO Peso molecolare: 108,57 g/mol Punto di ebollizione: 50…52 °C (1 mmHg) Densità: 1,089 Flash Pt: 36 °C (97 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002967 CAS Number: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 2924 ADR: 3,III |