Stampa…
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 32.4 EUR
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chloro-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chloro-1-butanol
Formula: C₄H₉ClO
Punto di ebollizione: 58…60 °C (3 mmHg)
Densità: 1,089 g/cm³
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002967
CAS Number: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %