3-Cloro-1-propanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 627-30-5
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pleasant
pH: 3-4
Melting Point: -20°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 773655
UN No.: 2849
MDL No.: MFCD00002943
Formula:
C₃H₇ClO Peso molecolare: 94.54 g/mol Punto di ebollizione: 160…162 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1.131 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002943 CAS Number: 627-30-5 EINECS: 210-992-9 UN: 2849 ADR: 6.1 III |