2,3-Dicloro-1-propanolo ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 616-23-9
Molecular Formula: ClCH2CHClCH2OH
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732060
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040446
Formula:
C₃H₆Cl₂O Punto di ebollizione: 182 °C Punto di fusione: –44 °C Densità: 1,361 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040446 CAS Number: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |