Stampa…
2,3-Dicloro-1-propanolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
365090050 365090250
ACRO365090050EA 44.8 EUR
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dicloro-1-propanolo 97%
2,3-Dicloro-1-propanolo
Formula: C₃H₆Cl₂O
Punto di ebollizione: 182 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040446
CAS Number: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %