Stampa…
2,2,2-Trichloroethanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
139441000 139445000
ACRO139441000EA 44.8 EUR
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trichloroethanol 99%
2,2,2-Trichloroethanol
Formula: C₂H₃Cl₃O
Peso molecolare: 149,4 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17,8 °C
Densità: 1,55 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004677
CAS Number: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %