1,3-Dicloro-2-propanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 96-23-1
Molecular Formula: C3H6Cl2O
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4830
Melting Point: -4°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1732063
Merck Reference: 14,3074
UN No.: 2750
MDL No.: MFCD00000951
Formula:
ClH₂CCHOHCH₂Cl Punto di ebollizione: 174…176 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,366 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000951 CAS Number: 96-23-1 EINECS: 202-491-9 UN: 2750 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3074 |