Stampa…
1,3-Dicloro-2-propanolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
180180010 180182500
ACRO180180010EA 103 EUR
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dicloro-2-propanolo 99%
1,3-Dicloro-2-propanolo
Formula: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Punto di ebollizione: 174 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,351 g/cm³
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000951
CAS Number: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %