Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 128…130 °C Punto di fusione: < –73 °C Densità: 1,094 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000948 CAS Number: 97-97-2 EINECS: 202-624-0 UN: 1993 ADR: 3,III |