Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 128 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –73 °C Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000948 CAS Number: 97-97-2 EINECS: 202-624-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |