Stampa…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22884.22 B22884.36
B22884.22EA 49.2 EUR
B22884.22 B22884.36
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane ≥97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Purity: 97% CAS No.: 112-26-5 Molecular Formula: ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 187.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: -32° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 506177 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000976
Formula: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Peso molecolare: 187,07 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,197
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000976
CAS Number: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III