2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 628-89-7
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 506015
MDL No.: MFCD00002870
Formula:
C₄H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 185 °C Densità: 1,180 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002870 CAS Number: 628-89-7 EINECS: 211-059-9 UN: 3334 ADR: 9, |