Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: TCA
20742.180EA 71.1 EUR
20742.180 20742.236 20742.293
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Peso molecolare: 163.39 g/mol
Punto di ebollizione: 196
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Clarity of solution Passes test ACS
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Melting point Min. 57 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.03 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test