Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: TCA
20734.295EA 248 EUR
20734.295 20734.460
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Peso molecolare: 163.39 g/mol
Punto di ebollizione: 196
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %