Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: TCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22342.0250 8.22342.1000
8.22342.0250EA 56.9 EUR
8.22342.0250 8.22342.1000
Acido tricloroacetico (glaciale) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Peso molecolare: 163,39 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=caa16260dd28673d14c36c19d79b309731a9d8d4&prid=web&clid=SAPDAM