Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: TCA
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
1.00807.0100EA 60.1 EUR
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
Acido tricloroacetico (glaciale), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Peso molecolare: 163,39 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=caa16260dd28673d14c36c19d79b309731a9d8d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 56 °C
Molar Mass 163.38 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 197 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 711 °C