Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11156.0B A11156.0I A11156.30 A11156.36
A11156.0BEA 120 EUR
A11156.0B A11156.0I A11156.30 A11156.36
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99%
Acido tricloroacetico (glaciale)
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: Cl3CCO2H Formula Weight: 163.39 Odour: Acrid pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
Formula: Cl₃CCOOH
Punto di ebollizione: 196 °C
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1,629
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM