Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
22156.18 22156.30 22156.A1
22156.18EA 51.4 EUR
22156.18 22156.30 22156.A1
Acido tricloroacetico (glaciale) ≥99% ACS
Acido tricloroacetico (glaciale)
Purity: 99% CAS No.: 76-03-9 Molecular Formula: CCl3CO2H Formula Weight: 163.39 Physical Form: Crystalline Density: 1.629 pH: 1 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 970119 Merck Reference: 14,9627 UN No.: 1839 MDL No.: MFCD00004177
Protein precipitation reagent
Formula: Cl₃CCOOH
Punto di ebollizione: 196 °C
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1,629
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM