Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: TCA
152130010 152135000 152130025 152130100
ACRO152130010EA 137 EUR
ACRO152130010 ACRO152135000 ACRO152130025 ACRO152130100
Acido tricloroacetico (glaciale) 99%, extra puro
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Peso molecolare: 163.39 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…58 °C
Densità: 1.62 g/cm³
Flash Pt: 113
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sulfuric acid ≤0.3 %