Stampa…
Esacloroacetone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23259.0B B23259.22 B23259.30
B23259.0BEA 117 EUR
B23259.0B B23259.22 B23259.30
Esacloroacetone ≥99%
Esacloroacetone
Purity: 99% CAS No.: 116-16-5 Molecular Formula: C3Cl6O Formula Weight: 264.75 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5115 Melting Point: -2° Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 1707475 UN No.: 2661 MDL No.: MFCD00000796
Formula: C₃Cl₆O
Punto di ebollizione: 203…205 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,748
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000796
CAS Number: 116-16-5
EINECS: 204-129-5
UN: 2661
ADR: 6.1,III