Stampa…
Cloroacetone stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000 8.02603.9020
8.02603.0005EA 51.3 EUR
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000 8.02603.9020
Cloroacetone stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloroacetone
Formula: C₃H₅ClO
Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000936
CAS Number: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 13,02131