1,3-Dichloroacetone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Formula:
ClH₂CC(O)CH₂Cl Punto di ebollizione: 172…173 °C Punto di fusione: 40…44 °C Densità: 1,383 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000937 CAS Number: 534-07-6 EINECS: 208-585-6 UN: 2649 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3052 |