Stampa…
1,3-Dichloroacetone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
173630250 173630500 173632500
ACRO173630250EA 39.2 EUR
ACRO173630250 ACRO173630500 ACRO173632500
1,3-Dichloroacetone 99%
1,3-Dichloroacetone
Formula: ClH₂CC(O)CH₂Cl
Punto di ebollizione: 173 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 38…42 °C
Densità: 1,383 g/cm³
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000937
CAS Number: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03077
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %