Stampa…
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: ~1% stabilizzato con etanolo
25669-1L 25669-6X1L
25669-1LEA 88.23 EUR
25669-1L 25669-6X1L
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Cloroformio
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 1731042
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119.38 g/mol
Punto di ebollizione: 62 °C
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: Non infiammabile
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay GC (Product + Ethanol) Min. 99.8 %
Vapor Density 4.1 (vs air)
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Refractive index (n 20/D) 1.444 - 1.446
Suitability for residue analysis Max. 25 ng/l
Contains ~1% ethanol as stabilizer
Vapor Pressure 160 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.445 (lit.)