Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Triclorometano
Stabilization:
stabilizzato con 2-metil-2-butene 20 ppm
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83626.320EA
190
EUR
83626.320
83626.290
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Cloroformio
Formula:
CHCl₃ Peso molecolare: 119,38 g/mol Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –63 °C Densità: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS Number: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
Titolo (GC) | Min. 99,80 % |
Acqua | Max. 0,0500 % |
Residuo non volatile | Max. 0,001 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0002 meq/g |
Trasmittanza (250 nm) | Min. 50,0 % |
Trasmittanza (260 nm) | Min. 84,00 % |
Trasmittanza (280 nm) | Min. 95,0 % |
Trasmittanza (300 nm) | Min. 98,0 % |
Conforme a BDH 15283 | Conforme |