Stampa…
Cloroformio ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: stabilizzato con etanolo 0,6 %
22720.360EA 72.6 EUR
22720.360 22720.462 22720.550
Cloroformio ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119,38 g/mol
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=f2ae16b86681dc2a110c4f2de69171a13d746966&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
E/E 0.1 - 1.0 %