Stampa…
Cloroformio ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: 0.002 % stabilizzato con 2-metil-2-butene
22707.295EA 42 EUR
22707.295 22707.364 22707.466 22707.320 22707.550
Cloroformio ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119.38 g/mol
Punto di ebollizione: 61.7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Boiling point 59.5 - 61.5 °C
Density (20/4) 1.478 - 1.489
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm