Stampa…
Cloroformio 99.0-99.6% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: stabilizzato con etanolo 0,6 %
22706.292EA 40.6 EUR
22706.292 22706.326 22706.361 22706.463 22706.554
Cloroformio 99.0-99.6% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119,38 g/mol
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=f2ae16b86681dc2a110c4f2de69171a13d746966&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 99.6 %
Boiling point 59.5 - 60.5 °C
Density (20/4) 1.473 - 1.489
E/E 0.1 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm