Stampa…
Cloroformio per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02442.1000 1.02442.2500
1.02442.1000EA 61 EUR
1.02442.1000 1.02442.2500
Cloroformio per analisi, Supelco®
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119,38 g/mol
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=f2ae16b86681dc2a110c4f2de69171a13d746966&prid=web&clid=SAPDAM